Principaux documents
S28283
TERT-BUTYL-(3,7-DIMETHYL-OCTYL)-AMINE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H32ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.871
Numéro MDL:
Autres remarques