Principaux documents
S232785
1-(3-AMINO-PHENYL)-3-PYRIDIN-4-YL-PROPENONE
AldrichCPR
5MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.265
Numéro MDL:
37,90 $