Principaux documents
S141585
1-(4-AMINO-PHENYL)-3-(3-NITRO-PHENYL)-PROPENONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.274
Numéro MDL:
Autres remarques