Principaux documents
S215996
1-(2-DIMETHYLAMINO-4-METHYL-PYRIMIDIN-5-YL)-ETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H13N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.223
Numéro MDL:
Autres remarques