Principaux documents
S21114
(2-FURAN-2-YL-5-MORPHOLIN-4-YL-OXAZOL-4-YL)-TRIPHENYL-PHOSPHONIUM, IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H26IN2O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
608.42
Numéro MDL:
Autres remarques