Principaux documents
S209120
BENZO-1,4-QUINONE 1-[S-(4-NITROPHENYL)THIOXIME]
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H8N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.273
Numéro MDL:
Autres remarques