Principaux documents
S204064
4-(4-{[4-(4-AMINOPHENOXY)PHENYL]SULFONYL}PHENOXY)ANILINE
AldrichCPR
S204064-25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S204064-25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C24H20N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.502
Numéro MDL:
37,90 $