Principaux documents
S197114
3,6-DIIODO-9H-FLUORENE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C13H8I2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.018
Numéro MDL:
37,90 $