S195960
1-NITRO-4-[(4-{4-[(4-NITROPHENYL)SULFANYL]PHENOXY}PHENYL)SULFANYL]BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H16N2O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.534
Numéro MDL:
Produits recommandés