Principaux documents
R158690
BIS[(4-HYDROXY-5-OXO-4,5-DIPHENYLPENTYL)(TRIPHENYL)PHOSPHONIUM] SULFATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C70H64O8P2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1127.297
Numéro MDL:
Autres remarques