Principaux documents
S192295
N-(2-CYANO-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
S192295-25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S192295-25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.177
Numéro MDL:
37,90 $