Principaux documents
S189588
CARBONIC ACID DINAPHTHALEN-1-YL ESTER
AldrichCPR
S189588-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S189588-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C21H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.344
Numéro MDL:
261,00 $