Principaux documents
S347388
N,N-DIMETHYLTETRADECANAMIDE
AldrichCPR
S347388-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S347388-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C16H33NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.448
Numéro MDL:
261,00 $