Principaux documents
S189197
1-(3,5-DICHLORO-PHENYL)-3-(3-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H9Cl2F3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.142
Numéro MDL:
Autres remarques