Key Documents
S794996
1-(3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-3-(2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H9F9N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.249
Numéro MDL:
Autres remarques