Principaux documents
S141720
4-(2-METHOXY-PHENOXY)-PHTHALONITRILE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.259
Numéro MDL:
37,90 $