Principaux documents
S141348
2-(4-CHLORO-PHENYL)-5-P-TOLYL-(1,3,4)OXADIAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.721
Numéro MDL:
Autres remarques