Principaux documents
S138983
2-BROMO-2,3,3,3-TETRAFLUORO-PROPIONAMIDE
AldrichCPR
50MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C3H2BrF4NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.953
Numéro MDL:
216,00 $