Principaux documents
R999636
2,3-BIS(4-CHLOROPHENYL)-6-QUINOXALINECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H12Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.248
Numéro MDL:
Autres remarques