R944173
3-(4-FLUOROPHENYL)-5-(3-NITROBENZYLIDENE)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H9FN2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.388
Numéro MDL:
Produits recommandés