Principaux documents
R934852
ETHYL 2-{[{(2E)-2-[4-(BENZYLOXY)BENZYLIDENE]HYDRAZINO}(OXO)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H27N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
505.597
Numéro MDL:
Autres remarques