Principaux documents
R855901
5-{[3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL]AMINO}-9-PHENYL-8H-THIENO[2',3':4,5]PYRIMIDO[2,1-A]PHTHALAZIN-8-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H23N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.548
Numéro MDL:
Autres remarques