Principaux documents
R752029
NORETHINDRONE ACETATE
AldrichCPR
R752029-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R752029-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C22H28O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.467
Numéro MDL:
261,00 $