Principaux documents
R751405
TRANS-NEROLIDOL
AldrichCPR
R751405-5MG
216,00 $
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R751405-5MG
216,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H26O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.374
Numéro MDL:
216,00 $