Principaux documents
R750042
3,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL - 1GM
AldrichCPR
R750042-1G
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R750042-1G
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C15H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.294
Numéro MDL:
37,90 $