129526
2-Isopropylphenol
98%
38,20 $
About This Item
38,20 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.05 mmHg ( 25 °C)
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
pb
212-213 °C (lit.)
Pf
12-16 °C (lit.)
Densité
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
Clé InChI
CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter