Principaux documents
R748552
N'-(1-(4-METHYLPHENYL)ETHYLIDENE)-2-(1-NAPHTHYLAMINO)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H21N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.421
Numéro MDL:
Autres remarques