Principaux documents
R737771
N-(2-ETHOXY-2-OXOETHYL)-N,N-DIMETHYL-1-DODECANAMINIUM IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H38INO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
427.413
Numéro MDL:
Autres remarques