Principaux documents
R737631
1-(4-(DECYLOXY)-2-HYDROXYPHENYL)-1-PROPANONE
AldrichCPR
R737631-100MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R737631-100MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H30O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.449
Numéro MDL:
37,90 $