Principaux documents
R701521
1,8-DIHYDROXY-2,4,5,7-TETRANITROANTHRA-9,10-QUINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H4N4O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.208
Numéro MDL:
Autres remarques