Documents
R669911
1-(3-BROMOPHENYL)-4-PH-5,6,7,8-TETRAHYDRO-2,2A,8A-TRIAZACYCLOPENTA(CD)AZULENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18BrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.302
Numéro MDL:
Autres remarques