Principaux documents
R642630
N-(2,6-DIMETHYLPHENYL)-2-(MESITYLOXY)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H23NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.401
Numéro MDL:
Autres remarques