442327
2,6-Dimethylaniline
analytical standard
Synonyme(s) :
2,6-Xylidine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-m-xylene
33,40 $
About This Item
33,40 $
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Essai
>99% (GC)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.560 (lit.)
pb
214 °C/739 mmHg (lit.)
Pf
10-12 °C (lit.)
Densité
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
Cc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Clé InChI
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup