Principaux documents
R574805
1-BENZOYL-1H-BENZIMIDAZOLE
AldrichCPR
R574805-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R574805-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H10N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.249
Numéro MDL:
37,90 $