Principaux documents
R548480
2-HYDROXY-CYCLOHEXANECARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
R548480-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R548480-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.172
Numéro MDL:
261,00 $