Principaux documents
R510165
BUTYRIC ACID N'-((4-CHLORO-3,5-DIMETHYL-PHENOXY)-ACETYL)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.772
Numéro MDL:
Autres remarques