Principaux documents
R466662
6-TRIFLUOROMETHYL-N-(3-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-(1,3,5)TRIAZINE-2,4-DIAMINE
AldrichCPR
5MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H7F6N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.202
Numéro MDL:
37,90 $