Principaux documents
R438952
4-AMINO-N-(3-CHLORO-QUINOXALIN-2-YL)-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
R438952-100MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R438952-100MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H11ClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.786
Numéro MDL:
37,90 $