Principaux documents
R435058
(3,4-DICHLORO-BENZYL)-(1-ETHOXYCARBONYL-UNDECYL)-DIMETHYL-AMMONIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H38BrCl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
511.375
Numéro MDL:
Autres remarques