Principaux documents
R426687
PHTHALIMIDE, DBU SALT
AldrichCPR
R426687-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R426687-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H21N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.376
Numéro MDL:
37,90 $