Principaux documents
R366064
1-{4-[(2,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL)METHYL]-2,5-DIMETHYLBENZYL}-1H-INDOLE-2,3-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H20N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.46
Numéro MDL:
Autres remarques