Principaux documents
L166626
1-(4-(2,5-DI(2-THIENYL)-1H-PYRROL-1-YL)PHENYL)-2,5-DI(2-THIENYL)-1H-PYRROLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H20N2S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
536.763
Numéro MDL:
Autres remarques