Principaux documents
R344028
1,1,1,3,3-PENTAFLUORO-HEXANE-2,2,4-TRIOL
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H9F5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.129
Numéro MDL:
37,90 $