Documents
R337250
4-HYDROXY-1-METHYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-QUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID DODECYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H34N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.539
Numéro MDL:
Autres remarques