Principaux documents
R324965
BASIC DYE (METAPHENYLENE BLUE BB C.I. 50255)
AldrichCPR
R324965-1G
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R324965-1G
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H12ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.703
Numéro MDL:
261,00 $