Principaux documents
R316407
CALCOMINE DIAZO BLACK BHD
AldrichCPR
R316407-1G
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R316407-1G
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C32H21N6Na3O11S3
Poids moléculaire :
830.719
Numéro MDL:
37,90 $