Principaux documents
R305316
THIOMORPHOLINE-3,5-DIONE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C4H5NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.154
Numéro MDL:
37,90 $