Principaux documents
L160296
3,5-DIPHENYLDIHYDRO-2H-PYRAN-2,6(3H)-DIONE
AldrichCPR
L160296-50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L160296-50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C17H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.299
Numéro MDL:
37,90 $