Principaux documents
R288225
ADRENOCHROME SEMICARBAZONE SULFONATE SODIUM SALT
AldrichCPR
R288225-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R288225-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H11N4NaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.277
Numéro MDL:
261,00 $