Principaux documents
R284556
PICROTOXIN
AldrichCPR
R284556-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R284556-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C30H36O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
604.614
Numéro MDL:
261,00 $